5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111394-1G OR111394-5G
APOSOR111394-1GEA 271 CHF
APOSOR111394-1G APOSOR111394-5G
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
5-Oxo-1-(2-thien-2-ylethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239,291 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01934740
CAS-Nummer: 261363-53-5