7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR111393-1G
OR111393-250MG
APOSOR111393-1GEA
450
CHF
APOSOR111393-1G
APOSOR111393-250MG
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
7-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₄BrClOS MW: 275,549 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28992243 CAS-Nummer: 1935390-73-0 UN: 3261 ADR: 8,III |