4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111392-1G
OR111392-5G
APOSOR111392-1GEA
0
CHF
APOSOR111392-1G
APOSOR111392-5G
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-(2-ethylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
Formel:
C₁₁H₁₇ClN₄ MW: 240,732 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23715688 CAS-Nummer: 1252555-02-4 |