4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111379-1G OR111379-5G
APOSOR111379-1GEA 0 CHF
APOSOR111379-1G APOSOR111379-5G
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
4-Methoxy-N,2,3,6-tetramethylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₁₇NO₃S
MW: 243,323 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30481155
CAS-Nummer: 2197052-81-4