(2-Chloroethyl)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
OR111352-10G OR111352-1G OR111352-5G
APOSOR111352-10GEA 0 CHF
APOSOR111352-10G APOSOR111352-1G APOSOR111352-5G
(2-Chloroethyl)cyclohexane
(2-Chloroethyl)cyclohexane
Formel: C₈H₁₅Cl
MW: 146,658 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11646261
CAS-Nummer: 1073-61-6