Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111331-1G OR111331-5G
APOSOR111331-1GEA 0 CHF
APOSOR111331-1G APOSOR111331-5G
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Dimethyl thiophene-2,5-dicarboxylate
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142121
CAS-Nummer: 4282-34-2