Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111283-1G OR111283-5G
APOSOR111283-1GEA 383 CHF
APOSOR111283-1G APOSOR111283-5G
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Ethyl 5-chloro-2-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,607 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14698193
CAS-Nummer: 1214366-84-3