N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111214-10G OR111214-1G OR111214-5G
APOSOR111214-10GEA 0 CHF
APOSOR111214-10G APOSOR111214-1G APOSOR111214-5G
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Formel: C₁₀H₁₂BrNO
MW: 242,112 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02637614
CAS-Nummer: 119416-26-1