Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111196-1G
OR111196-5G
APOSOR111196-1GEA
250
CHF
APOSOR111196-1G
APOSOR111196-5G
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Ethyl 1-(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)piperidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₆N₄O₂S MW: 256,325 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29060042 CAS-Nummer: 2109229-22-1 |