1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111192-1G
OR111192-5G
APOSOR111192-1GEA
536
CHF
APOSOR111192-1G
APOSOR111192-5G
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₈H₈N₂OS MW: 180,227 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086154 CAS-Nummer: 50880-19-8 |