3-(Allyloxy)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111184-10G
OR111184-5G
OR111184-1G
APOSOR111184-10GEA
248
CHF
APOSOR111184-10G
APOSOR111184-5G
APOSOR111184-1G
3-(Allyloxy)benzaldehyde
3-(Allyloxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,185 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04227161 CAS-Nummer: 40359-32-8 |