4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111170-10G OR111170-1G OR111170-5G
APOSOR111170-10GEA 0 CHF
APOSOR111170-10G APOSOR111170-1G APOSOR111170-5G
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
4-Imidazo[1,2-a]pyrimidin-2-ylbenzonitrile
Formel: C₁₃H₈N₄
MW: 220,229 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02680815
CAS-Nummer: 104691-51-2