4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR111168-10G
OR111168-1G
OR111168-5G
APOSOR111168-10GEA
0
CHF
APOSOR111168-10G
APOSOR111168-1G
APOSOR111168-5G
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
4-(6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₄H₈ClN₃ MW: 253,686 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22043209 CAS-Nummer: 118000-64-9 |