Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111144-1G OR111144-5G
APOSOR111144-1GEA 271 CHF
APOSOR111144-1G APOSOR111144-5G
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₉BrN₂O₂
MW: 233.063 g/mol
Melting Pt: 131…133 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11054303
CAS-Nummer: 6076-14-8