N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111135-1G
OR111135-5G
APOSOR111135-1GEA
0
CHF
APOSOR111135-1G
APOSOR111135-5G
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
N,N-Diisopropyl-1H-indole-3-carboxamide
Formel:
C₁₅H₂₀N₂O MW: 244.332 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15524847 CAS-Nummer: 207619-50-9 |