N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Lieferant: Apollo Scientific
OR111134-1G OR111134-5G
APOSOR111134-1GEA 0 CHF
APOSOR111134-1G APOSOR111134-5G
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
N'-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N,N-diisopropylurea
Formel: C₁₃H₁₈ClN₃O₃
MW: 299,753 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28987631
CAS-Nummer: 1980053-66-4