Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR111132-1G
OR111132-250MG
APOSOR111132-1GEA
279
CHF
APOSOR111132-1G
APOSOR111132-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ MW: 143.145 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09994637 CAS-Nummer: 136117-70-9 |