2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111120-1G OR111120-5G OR111120-10G
APOSOR111120-1GEA 268 CHF
APOSOR111120-1G APOSOR111120-5G APOSOR111120-10G
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
2-Methylcyclopropane-1-carbohydrazide
Formel: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01722433
CAS-Nummer: 63884-38-8