1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR111114-1G
OR111114-5G
APOSOR111114-1GEA
0
CHF
APOSOR111114-1G
APOSOR111114-5G
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
1-(4-Nitrobenzoyl)piperidine
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₃ MW: 234,251 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00444400 CAS-Nummer: 20857-92-5 |