6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR111102-1G
OR111102-250MG
APOSOR111102-1GEA
279
CHF
APOSOR111102-1G
APOSOR111102-250MG
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
6,8-Dibromo-5-chloroquinazolin-4-ol
Formel:
C₈H₃Br₂ClN₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28954638 CAS-Nummer: 1858241-98-1 |