4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 410 CHF
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₁₁NOS
MW: 169,244 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C (2 mm Hg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07381826
CAS-Nummer: 211942-98-2