Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111086-1G
OR111086-5G
OR111086-10G
APOSOR111086-1GEA
147
CHF
APOSOR111086-1G
APOSOR111086-5G
APOSOR111086-10G
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(3,5-dichlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₄Cl₂N₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28347986 CAS-Nummer: 1858255-30-7 |