N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR111083-1G
OR111083-5G
OR111083-10G
APOSOR111083-1GEA
0
CHF
APOSOR111083-1G
APOSOR111083-5G
APOSOR111083-10G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-1H-imidazole-1-carboxamide
Formel:
C₁₀H₇ClN₄O₃ MW: 266,641 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23543204 CAS-Nummer: 1535430-29-5 |