1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR111055-1G
OR111055-5G
APOSOR111055-1GEA
94.4
CHF
APOSOR111055-1G
APOSOR111055-5G
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06001923 CAS-Nummer: 714207-41-7 |