Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111046-10G
OR111046-1G
OR111046-5G
APOSOR111046-10GEA
0
CHF
APOSOR111046-10G
APOSOR111046-1G
APOSOR111046-5G
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ MW: 221,252 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06203763 CAS-Nummer: 223560-37-0 |