Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111015-1G
OR111015-5G
APOSOR111015-1GEA
179
CHF
APOSOR111015-1G
APOSOR111015-5G
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Ethyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
Formel:
C₈H₁₀O₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025317 CAS-Nummer: 14282-79-2 |