1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,3',4,4'-Tetrachlorocarbanilide
OR11101-1G OR11101-5G OR11101-500MG
APOSOR11101-1GEA 122 CHF
APOSOR11101-1G APOSOR11101-5G APOSOR11101-500MG
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
1,3-Bis(3,4-dichlorophenyl)urea
Formel: C₁₃H₈Cl₄N₂O
Melting Pt: 281…282 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00171464
CAS-Nummer: 4300-43-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III