1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-(propan-2-ylsulphanyl)benzene, (4-Bromophenyl)(isopropyl)sulphane
OR111003-1G OR111003-100MG OR111003-5G
APOSOR111003-1GEA 158 CHF
APOSOR111003-1G APOSOR111003-100MG APOSOR111003-5G
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
1-Bromo-4-(isopropylthio)benzene
Formel: C₉H₁₁BrS
MW: 231,153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20484423
CAS-Nummer: 70398-89-9