1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110999-1G
OR110999-10G
OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA
0
CHF
APOSOR110999-1G
APOSOR110999-10G
APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₂ MW: 192,214 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02940746 CAS-Nummer: 132993-20-5 |