4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 112 CHF
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Formel: C₉H₁₀Br₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00596633
CAS-Nummer: 7497-87-2