1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110970-1G
OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA
279
CHF
APOSOR110970-1G
APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₄N₂O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16817443 CAS-Nummer: 132227-01-1 |