Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 4-Chloro-2-indolecarboxylate
OR110957-1G OR110957-100MG OR110957-250MG
APOSOR110957-1GEA 83.6 CHF
APOSOR110957-1G APOSOR110957-100MG APOSOR110957-250MG
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264531
CAS-Nummer: 53590-46-8