5-Ethoxy-2-nitroaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110956-1G OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA 26.2 CHF
APOSOR110956-1G APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182,177 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01830799
CAS-Nummer: 27076-16-0