Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 794 CHF
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₃NO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00230584
CAS-Nummer: 86818-19-1