1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR110953-1G
OR110953-10G
OR110953-5G
APOSOR110953-1GEA
121
CHF
APOSOR110953-1G
APOSOR110953-10G
APOSOR110953-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,216 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02127273 CAS-Nummer: 5653-65-6 |