3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110949-1G OR110949-5G
APOSOR110949-1GEA 0 CHF
APOSOR110949-1G APOSOR110949-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₀H₁₄N₂OS
MW: 210,296 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179897
CAS-Nummer: 1432581-09-3