5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110944-1G
OR110944-5G
APOSOR110944-1GEA
83.6
CHF
APOSOR110944-1G
APOSOR110944-5G
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₆BrN₃O₂ MW: 256,056 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26939176 CAS-Nummer: 1858255-52-3 |