6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110920-1G OR110920-10G OR110920-5G
APOSOR110920-1GEA 445 CHF
APOSOR110920-1G APOSOR110920-10G APOSOR110920-5G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₈O₃S
MW: 184,212 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12088019
CAS-Nummer: 933747-41-2