Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110919-1G OR110919-10G OR110919-5G
APOSOR110919-1GEA 445 CHF
APOSOR110919-1G APOSOR110919-10G APOSOR110919-5G
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Methyl 6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylate
Formel: C₉H₁₀O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27995615
CAS-Nummer: 1823277-91-3