1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(5-Chlorobenzofuran-2-yl)ethanone
OR110910-1G
OR110910-250MG
APOSOR110910-1GEA
209
CHF
APOSOR110910-1G
APOSOR110910-250MG
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Formel:
C₁₀H₇ClO₂ MW: 194.614 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00661909 CAS-Nummer: 1646-32-8 |