4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR110904-250MG
APOSOR110904-250MGEA
567
CHF
APOSOR110904-250MG
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₇H₅ClN₄ MW: 180,594 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09831925 CAS-Nummer: 114834-04-7 |