Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110893-1G OR110893-5G OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA 193 CHF
APOSOR110893-1G APOSOR110893-5G APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₈BrNO₃
MW: 246.058 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02325626
CAS-Nummer: 169773-94-8