2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR110882-1G OR110882-5G
APOSOR110882-1GEA 97.5 CHF
APOSOR110882-1G APOSOR110882-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04353248
CAS-Nummer: 950252-65-0