3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR110878-1G OR110878-5G OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA 244 CHF
APOSOR110878-1G APOSOR110878-5G APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Formel: C₆H₅NOS
MW: 139,175 g/mol
Siedepunkt: 72…74 °C (0.1 mm Hg)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD24052834
CAS-Nummer: 57059-18-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III