5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110852-1G
OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA
436
CHF
APOSOR110852-1G
APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Formel:
C₇H₈BrNO₃ MW: 234,047 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16104416 CAS-Nummer: 179055-22-2 |