1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
OR110847-1G
OR110847-5G
OR110847-10G
APOSOR110847-1GEA
223
CHF
APOSOR110847-1G
APOSOR110847-5G
APOSOR110847-10G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Formel:
C₁₂H₁₇BrO₃ MW: 289,166 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18848576 CAS-Nummer: 253429-15-1 |