3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110844-1G
OR110844-250MG
APOSOR110844-1GEA
29.7
CHF
APOSOR110844-1G
APOSOR110844-250MG
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,215 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412636 CAS-Nummer: 113511-45-8 |