2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110837-1G OR110837-250MG OR110837-5G
APOSOR110837-1GEA 627 CHF
APOSOR110837-1G APOSOR110837-250MG APOSOR110837-5G
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
2-Bromo-N,5-dimethylnicotinamide
Formel: C₈H₉BrN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619606
CAS-Nummer: 1379302-91-6