2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110836-1G
OR110836-250MG
OR110836-5G
APOSOR110836-1GEA
29.7
CHF
APOSOR110836-1G
APOSOR110836-250MG
APOSOR110836-5G
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
2,2-Dimethyl-7-nitro-2H-chromen-6-amine
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ MW: 220,225 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619604 CAS-Nummer: 64169-75-1 |