4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR110812-1G
OR110812-250MG
APOSOR110812-1GEA
514
CHF
APOSOR110812-1G
APOSOR110812-250MG
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Chlorophenyl)-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel:
C₉H₈ClN₃O MW: 209,632 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18074541 CAS-Nummer: 1355171-14-0 |